Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo Mono
Código de producto. 15889251 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15889251
Marca: Sampling Systems™ 1430S1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tomamuestras rápido y fácil de usar con un diseño GMP, lo que significa que se puede pelar y limpiar muy rápidamente. El Tomamuestras de Bolsillo Mono Sampling Systems™ es adecuado para tomar muestras discretas de zona de polvos y gránulos de flujo libre.
  • Para la toma de muestras de polvos y gránulos de flujo libre
  • Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a productos químicos
  • Diseño fácil de limpiar
  • Rápido y fácil de utilizar:
  • Simplemente empuje en su polvo y gránulos y gire el asa para tomar la muestra
  • Ideal para muestras químicas, alimentarias y farmacéuticas
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de Bolsillo
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye Un Punto de Muestreo
Capacidad (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de Polvo
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 1000 mm