missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Monkeypox Virus M1R Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30042884
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30042884 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30042884

Marca: Novus Biologicals™ NBP330756MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Monkeypox Virus M1R Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus M1R in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Monkeypox Virus M1R
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus M1R (RefSeq#: QNP13675.1; Ala3-Gly183)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.