missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Monkeypox Virus E8L Antibody (15) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30042399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30042399 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30042399

Marca: Novus Biologicals™ NBP330752MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Monkeypox Virus E8L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus E8L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA Detection,Lateral Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Monkeypox Virus E8L
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA Detection, Lateral Flow
Clasificación Monoclonal
Clon 15
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus E8L (RefSeq#: QNP13700.1; Met1-Thr275)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.