Learn More
Monkeypox Virus B6R Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Especificaciones
| Antígeno | Monkeypox Virus B6R |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30229855
|
Novus Biologicals
NBP3-33487-100ul |
100 μL |
507.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30231273
|
Novus Biologicals
NBP3-33487-20ul |
20 μL |
213.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Monkeypox Virus B6R Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus B6R in Monkeypox Virus Zaire-96-I-16 samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| Monkeypox Virus B6R | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Monkeypox Virus Zaire-96-I-16 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-279 of Monkeypox Virus B6R (NP_536594.1).,, Sequence:, TCTVPTMNNAKLTSTETSFNDKQKVTFTCDSGYHSLDPNAVCETDKWKYENPCKKMCTVSDYVSELYDKPLYEVNSTMTLSCNGETKYFRCEEKNGNTSWNDTVTCPNAECQPLQLEHGSCQPVKEKYSFGEYMTINCDVGYEVIGVSYISCTANSWNVIPSCQQKCDIPSLSNGLISGSTFSIGGVIHLSCKSGFTLTGSPSSTCIDGKWNPILPTCVRSNEEFDPVDDGPDDETDLSKLSKDVVQYEQEIESLEATYH | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| IgG | |
| Affinity purified |