Learn More
Invitrogen™ Monkey uPAR ELISA Kit
Código de producto. 17134943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17134943 96 pruebas paquete de 96
17185809 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17134943
Marca: Invitrogen™ EP19RB
ELISA
Monkey uPAR quantitates monkey uPAR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey uPAR.
El receptor activador del plasminógeno tipo uroquinasa es una molécula clave en la regulación de la activación del plasminógeno de la superficie celular y desempeña un papel importante en muchos procesos normales y patológicos. El ADNc de PLAUR humano codifica 335 aminoácidos incluyendo un péptido de señal previsto de 22 residuos y una porción hidrofóbica de terminal C. Produce una proteína altamente glicosilada de aproximadamente 50 kD en monocitos donde está anclada a la membrana plasmática por enlace glicosilfosfatidilinositol. El PLAUR, también conocido como uPAR, está directamente asociado con el dominio de unión a carbohidratos de SELL en la membrana de los neutrófilos, una asociación análoga a la que existe entre PLAUR y las integrinas beta-2. La movilización de calcio mediada por PLAUR depende de SELL. Los niveles de ARNm de uPAR se correlacionan con el potencial invasivo de los carcinomas endometriales y muestran un aumento de 33 veces en los niveles de ARNm de uPAR en los tumores endometriales en estadio clínico avanzado en comparación con el tejido endometrial normal. Además, el aumento de los niveles de ARNm de uPAR se correlacionó linealmente con la progresión de la etapa de la enfermedad. La expresión de la proteína de uPAR se correlacionó positivamente con la tasa de recurrencia y mortalidad en pacientes con cáncer de endometrio. El uPAR parece ser un marcador de pronóstico útil para el cáncer de endometrio avanzado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Cd87; MO3; Antígeno de activación de monocitos Mo3; Par; receptor de uroquinasa activador de plasminógeno 3; activador de plasminógeno, receptor de uroquinasa; PLAUR; Plaur3; sCD87; CD87 soluble; UPAR; u-PAR; uPAR-2; uPAR-3; receptor activador de u-plasminógeno forma 2; receptor activador de plasminógeno urinario 2; receptor activador de plasminógeno urinario 3; URKR; receptor activador de plasminógeno uroquinasa; receptor de superficie activador de plasminógeno uroquinasa; receptor activador de plasminógeno uroquinasa (uPA); receptor activador de plasminógeno uroquinasa
Intervalo del ensayo De 0,12 a 25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo uPAR (CD87)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min