Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIMP-1 de mono
Código de producto. 17175809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175809 5 x 96 pruebas cada uno
17124943 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175809
Marca: Invitrogen™ EP18RBX5
El TIMP-1 de mono cuantifica el TIMP-1 de mono en suero, plasma y sobrenadante.
El TIMP-1 de mono cuantifica el TIMP-1 de mono en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la TIMP-1 de mono natural y recombinante.
TIMP1 (inhibidor de metaloproteinasa 1) es un inhibidor de la metaloproteinasa que funciona mediante la formación de complejos uno a uno con metaloproteinasas objetivo, como las colagenasas, y los inactiva de forma irreversible mediante la unión a su cofactor de cinc catalítico. TIMP1 actúa en MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 y MMP16. También funciona como factor de crecimiento que regula la diferenciación celular, la migración y la muerte celular. TIMP1 activa cascadas de señalización celular a través de CD63 e ITGB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Clgi; inhibidor de colagenasa; inhibidor de colagenasa de fibroblasto 16C8; EG-1; embriogenina-1; EPA; EPO; actividad potenciadora de eritroides; actividad potenciadora de eritroides; inhibidor de la colagenasa de fibroblastos; FLJ90373; HCI; LOC100009047; inhibidor de metaloproteinasa; inhibidor de metaloproteinasa 1; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 1; inhibidor de MMP; RP1-230G1.3; TIMP; TIMP 1; inhibidor 1 de metalopeptidasa TIMP; Timp1; TIMP-1; proteína TIMP-1; inhibidor tisular de metaloproteinasa de matriz-1; inhibidor tisular de metalopeptidasa 1; inhibidor tisular de metaloproteinasa; inhibidor tisular de metaloproteinasa 1; inhibidor tisular de metaloproteinasa 1 (actividad potenciadora de eritroides, inhibidor de colagenasa); inhibidor tisular de metaloproteinasa-1; inhibidor tisular de metaloproteinasas; inhibidor tisular de metaloproteinasas 1; inhibidor de proteína inducida por TPA; TPA-S1
Intervalo del ensayo De 12,5 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TIMP1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min