Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIMP-1 de mono
Descripción
El TIMP-1 de mono cuantifica el TIMP-1 de mono en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la TIMP-1 de mono natural y recombinante.
TIMP1 (inhibidor de metaloproteinasa 1) es un inhibidor de la metaloproteinasa que funciona mediante la formación de complejos uno a uno con metaloproteinasas objetivo, como las colagenasas, y los inactiva de forma irreversible mediante la unión a su cofactor de cinc catalítico. TIMP1 actúa en MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 y MMP16. También funciona como factor de crecimiento que regula la diferenciación celular, la migración y la muerte celular. TIMP1 activa cascadas de señalización celular a través de CD63 e ITGB1.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Clgi; inhibidor de colagenasa; inhibidor de colagenasa de fibroblasto 16C8; EG-1; embriogenina-1; EPA; EPO; actividad potenciadora de eritroides; actividad potenciadora de eritroides; inhibidor de la colagenasa de fibroblastos; FLJ90373; HCI; LOC100009047; inhibidor de metaloproteinasa; inhibidor de metaloproteinasa 1; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 1; inhibidor de MMP; RP1-230G1.3; TIMP; TIMP 1; inhibidor 1 de metalopeptidasa TIMP; Timp1; TIMP-1; proteína TIMP-1; inhibidor tisular de metaloproteinasa de matriz-1; inhibidor tisular de metalopeptidasa 1; inhibidor tisular de metaloproteinasa; inhibidor tisular de metaloproteinasa 1; inhibidor tisular de metaloproteinasa 1 (actividad potenciadora de eritroides, inhibidor de colagenasa); inhibidor tisular de metaloproteinasa-1; inhibidor tisular de metaloproteinasas; inhibidor tisular de metaloproteinasas 1; inhibidor de proteína inducida por TPA; TPA-S1 |
| Intervalo del ensayo | De 12,5 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 12,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mostrar más |