missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Monkey MCP-1/CCL2 ELISA Kit
Descripción
Monkey MCP-1/CCL2 quantitates monkey MCP-1/CCL2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey MCP-1/CCL2.
Este gen es uno de varios genes de citoquinas agrupados en el brazo q del cromosoma 17. Las citoquinas son una familia de proteínas secretadas que intervienen en los procesos inmunorreguladores e inflamatorios. La proteína codificada por este gen está relacionada estructuralmente con la subfamilia CXC de citoquinas. Los miembros de esta subfamilia se caracterizan por dos cisteínas separadas por un solo aminoácido. Esta citocina muestra actividad quimiotáctica para monocitos y basófilos, pero no para neutrófilos o eosinófilos. Se ha implicado en la patogénesis de enfermedades caracterizadas por infiltrados monocíticos, como psoriasis, artritis reumatoide y aterosclerosis. Se une a los receptores de quimiocinas CCR2 y CCR4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Proteína ácida del líquido seminal; AI323594; quimiocina motivo C-C 2; quimiocina motivo C-C ligando 2; Ccl2; quimiocina (motivo C-C) ligando 2; GDCF-2; HC11; H-MCP-1; HSMCR30; proteína JE que responde al suero de forma inmediata; proteína JE que responde al suero de forma inmediata; Je; MCAF; MCP1; MCP-1; MCP1A; MCP-1 A; MGC9434; proteína quimioatrayente de monocitos 1; proteína quimioatrayente de monocitos-1; factor activador y quimiotáctico de monocitos; proteína quimiotáctica de monocitos 1; proteína quimiotáctica de monocitos 1 A; proteína secretora de monocitos JE; precursor de proteína quimioatrayente de monocitos-1; proteína JE inducible de factor de crecimiento derivado de plaquetas; RP23-350G1.3; Scya2; Sigje; citocina pequeña inducible A2; citocina pequeña inducible A2 (proteína quimiotáctica de monocitos 1, homóloga a Sig-je de ratón); subfamilia A de citocinas pequeñas inducibles (Cys-Cys), miembro 2; gen JE pequeño inducible; citocina pequeña inducible A2; SMC-CF |
| Intervalo del ensayo | De 8 a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?