Learn More
Invitrogen™ Monkey IP-10 ELISA Kit
Código de producto. 17145809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17145809 5 x 96 pruebas cada uno
17194933 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17145809
Marca: Invitrogen™ EP15RBX5
ELISA
Monkey IP-10 quantitates monkey IP-10 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IP-10.
IP-10 (proteína 10 kD inducida por interferón gamma; en ratón, también llamada gen 2 sensible a citocinas, Crg-2 o mob-1) es un gen de respuesta primaria altamente inducible que pertenece a la superfamilia de quimioquinas CXC. Fue clonado por primera vez en 1985. Las funciones biológicas de la IP-10 aún no están claras. Al igual que Mig, la IP-10 no tiene actividad en los neutrófilos. Sus funciones incluyen la estimulación de monocitos, la migración de células T y Natural Killer (NK), la regulación de la maduración de progenitores de células T y médula ósea, la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, así como la inhibición de la angiogénesis. Mig e IP-10 comparten el mismo receptor: CXCR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; precursor de proteína 10 kDa inducida por interferón gamma; quimiocina motivo C-C; quimiocina motivo C x C; C7; quimiocina motivo CC; quimiocina motivo CC; quimiocina (motivo C-X-C) ligando 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; proteína tipo quimiocina CXC; Crg2; crg-2; CXC; quimiocina CXC; quimiocina motivo CXC; quimiocina motivo C-X-C 10; quimiocina motivo C-X-C proteína tipo 10; quimiocina motivo C-X-C ligando 10; CXCL; CXCL10; CXCL10(1-73); proteína inducible por interferón-gamma 10; gamma IP10; gamma-IP10; gIP-10; H-IP-10; IFI10; Inp10; gen activado por interferón 10; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducida por interferón-gamma CRG-2; proteína inducible por interferón gamma 10; proteína inducible por interferón gamma-10; citocina inducible por interferón IP-10; proteína inducible por interferón 10; IP10; IP-10; M-IP-10; Mob1; mob-1; proteína 10 de la línea celular inducida por interferón (gamma); proteína Mob-1; Scyb10; similar a precursor B10 de citocinas pequeñas inducibles (CXCL10) (proteína 10 kDa inducida por interferón-gamma) (Gamma-IP10) (IP-10); miembro de la subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys) 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; subfamilia de citocinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 10; citocina pequeña inducible B10
Intervalo del ensayo De 20 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CXCL10 (IP-10)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min