missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Monkey IL-15 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Monkey IL-15 quantitates monkey IL-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IL-15.
IL-15 (interleucina 15 ) es una citoquina que regula la proliferación y activación de las células natural killer y células T. IL-15 e IL-2 comparten muchas actividades biológicas, ya que se ha descubierto que ambas unen las subunidades comunes de los receptores de hematopoyetina, y pueden competir por el mismo receptor, y por lo tanto regular negativamente su respectiva actividad. Se muestra que el número de celdas de memoria CD8+ están controladas por un equilibrio entre IL-15 e IL-2. IL-15 induce la activación de las quinasas JAK, así como la fosforilación y activación de los activadores de transcripción STAT3, STAT5 y STAT6. En ratón, los estudios sugieren que IL-15 puede aumentar la expresión del inhibidor de apoptosis Bcl-XL, posiblemente a través de la actividad de activación de transcripción de STAT6, y así prevenir la apoptosis. IL-15 desempeña un papel importante en el crecimiento y diferenciación de linfocitos T y B, células asesinas naturales, macrófagos y monocitos, así como en la activación de una serie de moléculas de señalización intracelulares importantes. Como tal, la IL-15 podría ser esencial para las respuestas inmunitarias, el rechazo de aloinjerto, y la patogénesis de las enfermedades autoinmunes. Además, la IL-15 es una citocina pro-inflamatoria ampliamente expresada y se ha demostrado que desempeña un papel en varios trastornos inflamatorios, incluyendo artritis reumatoide, psoriasis y enfermedades inflamatorias pulmonares. Los datos emergentes sugieren que la IL-15 puede ser útil como objetivo terapéutico, ya que parece haber un efecto beneficioso de la neutralización de la IL-15 en modelos de psoriasis y diabetes.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI503618; il 15; IL15; IL-15; ILN; Interleucina; interleucina 15; Interleucina15; interleucina-15; MGC9721; M-IL-15 |
| Intervalo del ensayo | De 2,05 a 500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido