Learn More
Invitrogen™ Monkey IL-15 ELISA Kit
Código de producto. 17125809
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17125809
Marca: Invitrogen™ EP13RBX5
ELISA
Monkey IL-15 quantitates monkey IL-15 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IL-15.
IL-15 (interleucina 15 ) es una citoquina que regula la proliferación y activación de las células natural killer y células T. IL-15 e IL-2 comparten muchas actividades biológicas, ya que se ha descubierto que ambas unen las subunidades comunes de los receptores de hematopoyetina, y pueden competir por el mismo receptor, y por lo tanto regular negativamente su respectiva actividad. Se muestra que el número de celdas de memoria CD8+ están controladas por un equilibrio entre IL-15 e IL-2. IL-15 induce la activación de las quinasas JAK, así como la fosforilación y activación de los activadores de transcripción STAT3, STAT5 y STAT6. En ratón, los estudios sugieren que IL-15 puede aumentar la expresión del inhibidor de apoptosis Bcl-XL, posiblemente a través de la actividad de activación de transcripción de STAT6, y así prevenir la apoptosis. IL-15 desempeña un papel importante en el crecimiento y diferenciación de linfocitos T y B, células asesinas naturales, macrófagos y monocitos, así como en la activación de una serie de moléculas de señalización intracelulares importantes. Como tal, la IL-15 podría ser esencial para las respuestas inmunitarias, el rechazo de aloinjerto, y la patogénesis de las enfermedades autoinmunes. Además, la IL-15 es una citocina pro-inflamatoria ampliamente expresada y se ha demostrado que desempeña un papel en varios trastornos inflamatorios, incluyendo artritis reumatoide, psoriasis y enfermedades inflamatorias pulmonares. Los datos emergentes sugieren que la IL-15 puede ser útil como objetivo terapéutico, ya que parece haber un efecto beneficioso de la neutralización de la IL-15 en modelos de psoriasis y diabetes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI503618; il 15; IL15; IL-15; ILN; Interleucina; interleucina 15; Interleucina15; interleucina-15; MGC9721; M-IL-15
Intervalo del ensayo De 2,05 a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-15
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min