Learn More
Invitrogen™ Monkey IL-13 ELISA Kit
Descripción
Monkey IL-13 quantitates monkey IL-13 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IL-13.
La IL-13 es una citocina inmunorreguladora producida principalmente por linfocitos Th2 activados que está implicada en la regulación de las respuestas inflamatorias e inmunitarias. La IL-13 reduce la actividad de los macrófagos, inhibiendo así la producción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias, y participa en el asma inducida por alérgenos a través de mecanismos independientes de IgE e eosinófilos. La IL-13 también regula varias etapas de la maduración y diferenciación de los linfocitos B, aumenta la expresión de la clase II de MHC y CD23 y favorece la conmutación del isotipo IgE de los linfocitos B. Desde un punto de vista estructural, la IL-13 se parece mucho a la IL-3, la IL-4, la IL-5 y el GM-CSF. El gen que codifica la IL-13, IL3, IL5, IL4 y CSF2 forma un grupo de genes de citocinas en el cromosoma 5q, con el gen de IL-13 muy cerca de IL4.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ALRH; anticuerpo de ALRH; BHR1; il 13; IL13; IL-13; IL-13; citoquina; ILN; interleucina; Interleucina 13; interleucina13; interleucina-13; precursor de interleucina-13; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; anticuerpo NC30; P600; anticuerpo P600; proteína de activación de células T P600 |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas |
| Mostrar más |