Learn More
Invitrogen™ Monkey IL-13 ELISA Kit
Código de producto. 17115809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17115809 5 x 96 pruebas cada uno
17164933 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17115809 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EP12RBX5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Monkey IL-13 quantitates monkey IL-13 in serum, plasma, supernatant.
Monkey IL-13 quantitates monkey IL-13 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IL-13.
La IL-13 es una citocina inmunorreguladora producida principalmente por linfocitos Th2 activados que está implicada en la regulación de las respuestas inflamatorias e inmunitarias. La IL-13 reduce la actividad de los macrófagos, inhibiendo así la producción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias, y participa en el asma inducida por alérgenos a través de mecanismos independientes de IgE e eosinófilos. La IL-13 también regula varias etapas de la maduración y diferenciación de los linfocitos B, aumenta la expresión de la clase II de MHC y CD23 y favorece la conmutación del isotipo IgE de los linfocitos B. Desde un punto de vista estructural, la IL-13 se parece mucho a la IL-3, la IL-4, la IL-5 y el GM-CSF. El gen que codifica la IL-13, IL3, IL5, IL4 y CSF2 forma un grupo de genes de citocinas en el cromosoma 5q, con el gen de IL-13 muy cerca de IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ALRH; anticuerpo de ALRH; BHR1; il 13; IL13; IL-13; IL-13; citoquina; ILN; interleucina; Interleucina 13; interleucina13; interleucina-13; precursor de interleucina-13; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; anticuerpo NC30; P600; anticuerpo P600; proteína de activación de células T P600
Intervalo del ensayo De 0,05 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,05 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-13
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min