Learn More
Invitrogen™ Monkey IL-12 p70 ELISA Kit
Descripción
Monkey IL-12p70 quantitates monkey IL-12p70 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey IL-12p70.
La interleucina 12 (IL-12) es una citoquina heterodimérica de 70 kDa compuesta por dos cadenas con enlaces covalentes, glicosiladas con pesos moleculares de 40 kD (p40) y 35 kD (p35). La IL-12 es producida principalmente por monocitos, macrófagos y células dendríticas en respuesta a productos bacterianos como lipopolisacáridos (LPS), a patógenos intracelulares o al interactuar con linfocitos T activados. IL-12 se descubrió originalmente por su capacidad para inducir la producción de interferón-gamma (IFN-g), la proliferación celular y la citotoxicidad mediada por células asesinas naturales y linfocitos T. Los estudios han establecido que IL-12 también juega un papel clave en el desarrollo de las respuestas de Th1, lo que lleva a la producción de IFN-g e IL-2. Estas citoquinas pueden a su vez promover respuestas de linfocitos T y la activación de macrófagos. IL-12 p70 recombinante de ratón se produce en células de insectos infectadas por baculovirus como un auténtico heterodímero de subunidades precursoras p35 y p40 mediante un sistema de expresión por promotor doble. IL-12 p70 es distinta de otras formas disponibles de la proteína en que se expresa como un verdadero heterodímero, a diferencia de un pseudo-heterodímero de cadena única en el que las subunidades se unen mediante un enlazador artificial. Las respuestas de los linfocitos a esta citoquina están mediadas por el activador de la proteína de transcripción STAT4. Se ha comprobado que el óxido nítrico sintasa 2A (NOS2A/NOS2) es necesario para el proceso de señalización de esta citoquina en inmunidad innata. La IL-12 p40 de humano y de ratón comparten aproximadamente un 70 % de homología de secuencia de aminoácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 20C2; CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; citocina; factor 1 de maduración de linfocitos citotóxicos, p35; subunidad 35 kDa del factor de maduración de linfocitos citotóxicos; subunidad 40 kDa del factor de maduración de linfocitos citotóxicos; il 12; IL 12p70; Il12; IL-12; Il-12 p35; IL-12 p75; subunidad IL-12 p35; subunidad IL-12 p40; IL-12, subunidad p35; IL12, subunidad p40; IL-12; citocina; IL12A; IL-12 A; IL12A/B; IL12AB; IL12B; IL-12 B; IL12P35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; subunidad IL35; ILN; IMD28; IMD29; interleucina; subunidad 35 kDa de interleucina 12; subunidad 40 kDa de interleucina 12; subunidad p40 kDa de interleucina 12; subunidad p35 de interleucina 12; precursor de subunidad p40 de interleucina 12; polipéptido 35 de interleucina 12, p35 de interleucina 12; interleucina 12, p40; interleucina 12 A; interleucina 12 A (factor 1 de estimulación de células Natural Killer, factor 1 de maduración de linfocitos citotóxicos, p35); interleucina 12 B; interleucina 12 B (factor 2 de estimulación de células Natural Killer, factor 2 de maduración de linfocitos citotóxicos, p40); precursor de la subunidad de interleucina 12p35; cadena de interleucina-12 alfa; subunidad p40 de interleucina-12 alfa, cadena beta de interleucina-12; subunidad p35 de interleucina-12 beta; subunidad p35 de interleucina-12; precursor de la subunidad p35 de interleucina-12; p40 de interleucina-12; subunidad p40 de interleucina-12; precursor de la subunidad p40 de interleucina-12; p70 de interleucina-12; subunidad alfa de interleucina-12; subunidad beta de interleucina-12; subunidad p40 de interleucina-23; Ll12a; MGC151228; MGC151232; factor 1 estimulador de células Natural Killer, factor 1 de maduración de linfocitos citotóxicos, p35; factor estimulador de células Natural Killer, subunidad 40 kD; cadena 1 de factor estimulador de células NF; NFSK; cadena 1 de factor estimulador de células NK; cadena 2 de factor estimulador de células NK; NKSF; NKSF1; NKSF2; P35; p40 |
| Intervalo del ensayo | De 40 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 40 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <12% |
| CV intraensayo | <10% |
| Contenido del kit | Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.