Learn More
Invitrogen™ Monkey Decorin ELISA Kit
Código de producto. 17125819
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17125819
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EP22RBX5
This item is not returnable. View return policy
ELISA
Monkey Decorin quantitates monkey Decorin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Decorin.
La decorina es un miembro de la familia de los proteoglicanos pequeños ricos en leucina (SLRP) junto con el biglicano. Se encuentra en la región interterritorial del cartílago, la decorina interactúa con el colágeno y otras proteínas de la matriz para regular la matriz cartilaginosa. Se ha demostrado que interactúa con la fibronectina, la trombospondina, el C1q, el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y el TGF-b. Se cree que la decorina también desempeña un papel en el ciclo celular de los condrocitos. El fragmento neoepítopo de la decorina tiene una secuencia de PKTLQE, y se genera por la escisión de MMP-3 o ADAMTS-4 en Glu154-Leu155 de la proteína central de la decorina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso Proteoglicano óseo II; CCSCD; DC; Dcn; proteína DCN; DCN1C; preproteína isoforma decorina; proteoglicano de sulfato Dermatan-II; proteoglicano de sulfato dermatano-II (decorina); proteoglicanos de sulfato dermatano II; DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteína del núcleo proteoglicano; proteína del núcleo proteoglicano; unión de las fibras de colágeno tipo I y TGF-beta; decorina; similar al proteoglicano óseo II; similar a la decorina; SLRR1B; proteína pequeña rica en leucina 1 B; producto de proteínas sin nombre
Intervalo del ensayo De 5 a 1200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Decorina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.