missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Monkey Complement C5a ELISA Kit
Descripción
The protein encoded by this gene is the fifth component of complement, which plays an important role in inflammatory and cell killing processes. This protein is comprised of alpha and beta polypeptide chains that are linked by a disulfide bridge. An activation peptide, C5a, which is an anaphylatoxin that possesses potent spasmogenic and chemotactic activity, is derived from the alpha polypeptide via cleavage with a convertase. The C5b macromolecular cleavage product can form a complex with the C6 complement component, and this complex is the basis for formation of the membrane attack complex, which includes additional complement components. Mutations in this gene cause complement component 5 deficiency, a disease where patients show a propensity for severe recurrent infections. Defects in this gene have also been linked to a susceptibility to liver fibrosis and to rheumatoid arthritis.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.16 to 10 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.09 ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Método de detección | Colorimetric |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA Microplate (Dismountable) |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Especies diana | Monkey |
| Para utilizar con (equipo) | Colorimetric Microplate Reader |
| CV interensayo | <10 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?