Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para adiponectina/ACRP30 de mono
Código de producto. 17195809
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17195809
Marca: Invitrogen™ EP1RBX5
La adiponectina/ACRP30 de mono cuantifica la adiponectina/ACRP30 de mono en suero, plasma y sobrenadante.
La adiponectina/ACRP30 de mono cuantifica la adiponectina/ACRP30 de mono en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la adiponectina/ACRP30 de mono natural y recombinante.
La adiponectina es una hormona de proteína secretada exclusivamente por adipositos que regula el metabolismo de lípidos y glucosa. Se ha demostrado que la adiponectina participa en diversos procesos fisiológicos, entre ellos la homeostasis y la obesidad. La disminución de los niveles de adiponectina se asocia con individuos obesos, así como con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia (diabetes tipo 2). Se ha demostrado que en ratones la adiponectina mejora la señalización de la insulina, lo que a su vez mejora la resistencia a la insulina. Mediante la activación de la quinasa AMP y el PPAR-alfa, la adiponectina puede aumentar el transporte de ácidos grasos, la oxidación y la disipación en el músculo esquelético, lo que conduce a una reducción de los niveles de lípidos intramiocelulares y, por tanto, a una mejora de la señalización de la insulina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína de adipocito relacionada con el complemento de 30 kDa; 30 kDa; Acdc; Acrp30; Ad; adipo; proteína de adipocito relacionada con el complemento; proteína de adipocito relacionada con el complemento de 30 kDa; adipocito, incluido dominio de C1Q y colágeno; adipocito, proteína que incluye C1q y colágeno; proteína específica de adipocitos AdipoQ; adiponectina; adiponectina, incluido dominio de C1Q y colágeno; Adipoq; Proteína adiposa de la mayor transcripción de gen 1, factor adiposo específico similar al colágeno; ADIPQTL1; ADPIOQ; ADPN; APM1; APM-1; APN; GBP28; Proteína de unión a la gelatina; proteína de unión a la gelatina 28; LOC100009027
Intervalo del ensayo De 40,96 a 10 000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 40,96 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Adiponectina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min