Learn More
Alambre Monel™ 400, 0,25 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
113 g
227 g
Tamaño de la unidad:
113 g
227 g
15422127 113 g 113 g
15432127 227 g 227 g
2 options
Código de producto. 15422127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045065.TB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monel™ 400 wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Cantidad 113 g
Peso ≈0.4339g/m
Formulario Alambre, ≈0,4339g/m
Número MDL MFCD09910536