Learn More
MON1B Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7224426 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17561336 20 μL 20 microlitros
17551336 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17561336
Marca: Proteintech 176381AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The MON1B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human MON1B. This antibody recognizes human antigen. The MON1B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MON1B
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22879
Especies diana Human
Isotype IgG