missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MON1B Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 17551336 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17551336 150 μL 150 microlitros
17561336 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17551336

Marca: Proteintech 176381AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The MON1B antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human MON1B. This antibody recognizes human antigen. The MON1B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno MON1B
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22879
Especies diana Human
Isotype IgG
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.