Learn More
Momelotinib sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16464318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16464318
Marca: Medchem Express HY10962
MedChemExpress Momelotinib sulfate (CYT387 sulfate salt) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50 of 11 nM/18 nM, 10-fold selectivity versus JAK3 (IC50=155 nM).
Momelotinib sulfate (CYT387 sulfate salt) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50 of 11 nM/18 nM, 10-fold selectivity versus JAK3 (IC50=155 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Momelotinib sulfate
CAS 1056636-06-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26N6O10S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo CYT387 sulfate salt
Información de solubilidad DMSO : 220 mg/mL (360.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (163.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC#N)C(C=C1)=CC=C1C2=NC(NC(C=C3)=CC=C3N4CCOCC4)=NC=C2.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 610.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.62
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.