Learn More
Alambre de molibdeno, 2 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum |
| Aspecto | Dark gray wire |
| Cantidad | 1 m |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈32,1g/m, templado: suave |