Learn More
Alambre de molibdeno, 1,58 mm de diámetro, recocido, +99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum wire |
| Nombre de nota | 1.58mm (0.0625 in.) dia., Annealed |
| Cantidad | 5 m |
| Peso | ≈20.2g/m |
| Formulario | Alambre, ≈20,2g/m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | ≥99.9% |