Learn More
Alambre de molibdeno, 0,25 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048283
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
Código de producto. 11306737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010036.G9
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 25 m
Peso ≈0.50g/m
Formulario Alambre, ≈0,50g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%