Learn More
Molybdenum(VI) Oxide, 99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120605 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15676740 100 g Frasco de polietileno 100 g
15686740 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676740 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 69850100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., 99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-27-5
Fórmula molecular MoO3
Peso molecular (g/mol) 143.95
Número MDL MFCD00003469
Clave InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nombre IUPAC trioxomolibdeno
SMILES O=[Mo](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) oxide
Punto de fusión 795°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Fórmula lineal MoO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.94g/mol
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad 4.70g/cm3