Learn More
Fluoruro de molibdeno(VI), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Cilindro con válvula CGA 330
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15421097 50 g Cilindro con válvula CGA 330 50 g
1 options
Código de producto. 15421097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022713.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en cilindro unidireccional con válvula CGA 330
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 37°C
Nombre del producto químico o material Molybdenum(VI) fluoride
Punto de fusión 17°C
CAS 7783-77-9
Color Incolora
Forma física Líquido, envasado en cilindro unidireccional con válvula CGA 330
Cantidad 50 g
Fórmula molecular F6Mo
Fórmula lineal MoF6
Número MDL MFCD00014220
Número UN UN3289
Índice Merck 14,6237
Sinónimo molybdenum hexafluoride, molybdenum fluoride mof6 , oc-6-11, molybdenum fluoride mof6, unii-zlt5j123w3, mof6, molybdenum vi fluoride, molybdenum 6+ fluoride, acmc-1bii8
Información de solubilidad Miscible with saturated hydrocarbons,chlorinated and fluorinated hydrocarbons.
Clave InChI RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
SMILES F[Mo](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC hexafluoromolibdeno
Peso molecular (g/mol) 209.94
PubChem CID 82219
ChEBI CHEBI:30708
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.93
Envase Cilindro con válvula CGA 330
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.3 g/mL