Learn More
Cloruro de molibdeno(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002550 100 g Frasco de vidrio 100 g
10144070 10 g Frasco de vidrio 10 g
2 options
Código de producto. 10002550
Marca: Thermo Scientific Acros 197081000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10241-05-1
Fórmula molecular Cl5Mo
Peso molecular (g/mol) 273.20
Número MDL MFCD00003467
Clave InChI GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Especificaciones
Punto de ebullición 268°C
Nombre del producto químico o material Molybdenum(V) chloride
Punto de fusión 194°C
Nombre de nota 98%
Color Negro a azul o negro-verde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales finos o polvos cristalinos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Fórmula lineal MoCl5
Número UN 2508
Fieser 06,412; 01,1015; 02,365; 03,250; 04,428; 05,587; 06,519; 08,443; 09,414; 11,471; 12,434; 13,273; 04,99; 16,95
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in dry ether,dry alcohol and other,organic solvents
Nombre IUPAC pentacloromolibdeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.2
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molybdenum(V) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.