missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH, VHG™

Código de producto. p-200131683
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17992136

Marca: VHG Labs VHGPMOZ250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Molybdenum
CAS 7439-98-7
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Molybdenum
Fórmula molecular Mo
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Molybdenum, 3N5, Amperit 105.054, Amperit 106.2, MChVL, Metco 63, Molybdenum element, NSC 600660, NSC 600661, NSC 600665, NSC 603570, NSC 603571, NSC 603572, SGC 15, TMO 10, TMO 30, TMO 50, TMOIO, TsM1, Molybdaen, Molybdän
Fórmula InChI InChI=1S/Mo
SMILES [Mo]
Nombre IUPAC Molybdenum
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Peso molecular (g/mol) 95.95
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.9054 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado