Learn More
Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH, VHG™
Código de producto. 17992136
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 17992136
Marca: VHG Labs VHGPMOZ250
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Molybdenum Standard: Mo @ 1000 μg/mL in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum
CAS 7439-98-7
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Molybdenum
Fórmula molecular Mo
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Molybdenum, 3N5, Amperit 105.054, Amperit 106.2, MChVL, Metco 63, Molybdenum element, NSC 600660, NSC 600661, NSC 600665, NSC 603570, NSC 603571, NSC 603572, SGC 15, TMO 10, TMO 30, TMO 50, TMOIO, TsM1, Molybdaen, Molybdän
Fórmula InChI InChI=1S/Mo
SMILES [Mo]
Nombre IUPAC Molybdenum
Solvent or Matrix Ammonium Hydroxide
Peso molecular (g/mol) 95.95
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.9054 g/mol