Learn More
Solución de metal estándar de molibdeno 1000 ppm, para ICP, solución de NH3 0,1 M, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | 3465 |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 500 mL |