Learn More
Polvo de molibdeno, malla - 22, Puratronic™, 99,9975 % (base metálica sin W), W < 1000 ppm
Código de producto. 11302068
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 11302068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012972.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum powder
Color Gris
Cantidad 100 g
Tamaño de malla −22 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin W), W < 1000 ppm
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.9975%
Grado Puratronic