Learn More
Placa de molibdeno, 2,5 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
50 mm
500 mm
11305739 50 x 50 mm 50 mm
11366757 100 x 100 mm 100 mm
11356757 100 x 500 mm 500 mm
3 options
Código de producto. 11305739
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010047.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum plate
Nombre de nota 2.5mm (0.098 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Peso ≈64g/50x50mm
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%