Learn More
Solución estándar de plasma de molibdeno, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11358997
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11358997 50 mL 50 ml
11368997 100 mL 100 ml
11430171 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11358997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038719.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Nombre de nota plasma standard solution, Mo 1000μg/mL
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 50 mL