Learn More
Molibdeno, solución estándar de plasma, Mo 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11455060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Product Code. Cantidad unitSize
11455060 500 mL 500 ml
11338647 50 mL 50 ml
11328647 100 mL 100 ml
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11455060
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035758.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Specifications
Nombre del producto químico o material Molybdenum
Nombre de nota Mo 1000μg/mL
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL