Learn More
Lámina de molibdeno, 1,0 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11395729 50 x 50 mm cada uno
11336757 100 x 100 mm cada uno
11346757 200 x 200 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11395729
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010046.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC molibdeno
SMILES [Mo]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molybdenum foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
Cantidad 50 x 50 mm
Peso ≈25.6g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%