Learn More
Lámina de molibdeno, 0,25 mm de grosor, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molybdenum foil |
| Nombre de nota | 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Cantidad | 100 x 100 mm |
| Peso | ≈25.6g/100x100mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |