Learn More
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno sin boquilla
Código de producto. 11771893
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11771893
Marca: Agencinox™ 2200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno Agencinox™ garantizan la transferencia segura de líquidos.
  • Construcción de molibdeno de acero inoxidable
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Disponible en diversos tamaños
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 120 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Acero inoxidable (molibdeno)
Altura (métrico) 180 mm
Tipo Vaso de precipitados