Learn More
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno con boquilla
Descripción
- Construcción de molibdeno de acero inoxidable
- Alta resistencia a productos químicos
- Disponible en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 150 mm |
| Capacidad (métrico) | 3000 ml |
| Material | Acero inoxidable (molibdeno) |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |