Learn More
Agencinox™ Vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno con boquilla
Código de producto. 11751903
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11751903 1000 ml cada uno
11701903 100 ml cada uno
11711903 250 ml cada uno
11721903 500 ml cada uno
11761903 2000 ml 1 PCS
11771903 3000 ml cada uno
6 options
Código de producto. 11751903
Marca: Agencinox™ 2100B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de acero inoxidable de molibdeno Agencinox™ garantizan la transferencia segura de líquidos.
  • Construcción de molibdeno de acero inoxidable
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Disponible en diversos tamaños
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Acero inoxidable (molibdeno)
Altura (métrico) 130 mm
Tipo Vaso de precipitados