missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molindone hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16458648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16458648 10 mg 10 miligramos
16424527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16458648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1017

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Molindone hydrochloride (EN-1733A) is a therapeutic antipsychotic, used in the treatment of schizophrenia, works by blocking the effects of dopamine in the brain, leading to diminished psychoses.

Molindone hydrochloride (EN-1733A) is a therapeutic antipsychotic, used in the treatment of schizophrenia, works by blocking the effects of dopamine in the brain, leading to diminished psychoses.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Molindone hydrochloride
Forma física Solid
CAS 15622-65-8
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo EN-1733A
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (319.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.5 mg/mL (55.94 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C2=C(NC(C)=C2CC)CCC1CN3CCOCC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 312.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.83
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.