missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molidustat, MedChemExpress

Código de producto. 16415946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16415946 100 mg 100 miligramos
16485278 10 mg 10 miligramos
16451487 50 mg 50 miligramos
16447997 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16415946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12654

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Molidustat (BAY 85-3934) is a novel inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) with mean IC50 values of 480 nM for PHD1, 280 nM for PHD2, and 450 nM for PHD3.

Molidustat (BAY 85-3934) is a novel inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) with mean IC50 values of 480 nM for PHD1, 280 nM for PHD2, and 450 nM for PHD3.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Molidustat
Forma física Solid
CAS 1154028-82-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N8O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY 85-3934
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (15.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N2N=NC=C2)=CNN1C3=NC=NC(N4CCOCC4)=C3
Peso molecular (g/mol) 314.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.3
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.