Learn More
Tamices moleculares, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072253 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
15626740 250 g 250 g
15616740 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 15626740
Marca: Honeywell-Fluka 69832250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Varilla, tamaño de 1,58 mm (0,0625 in)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308080-99-1
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.135
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre del producto
  • Molecular sieves 3 Å