Learn More
Tamices moleculares 4A, cilindros, 3,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229046 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Botella de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10882231 1 kg Botella de vidrio 1 Kg
10535090 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
2 options
Código de producto. 10882231
Marca: Thermo Scientific Acros 436730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70955-01-0
Fórmula molecular C20H25FN2O8
Peso molecular (g/mol) 440.42
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 4A
Color Beige
Densidad bruta 650 to 750g/L
Envase Botella de vidrio
Agua residual < 2% (900°C, 2 hrs.)
Adsorción de agua > 20% (55% rH, 20°C)
Cantidad 1 kg
Forma física Probetas
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico