Learn More
Tamices moleculares 4A, malla de 8 a 12, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-44873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 10216450
Marca: Thermo Scientific Acros 197275000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70955-01-0
Fórmula molecular C20H25FN2O8
Peso molecular (g/mol) 440.42
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 4A
Color Beige
Nombre de nota 8 to 12 mesh
Densidad bruta 680 to 760g/L
Envase Frasco de vidrio
Agua residual 1.5% max.
Adsorción de agua 20% min.
Cantidad 500 g
Forma física Gránulos
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-oxopentanoico