Learn More
Tamices moleculares 4A, malla de 8 a 12, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molecular sieves 4A |
| Color | Beige |
| Nombre de nota | 8 to 12 mesh |
| Densidad bruta | 680 to 760g/L |
| Envase | Tambor de plástico |
| Agua residual | 1.5% max. |
| Adsorción de agua | 20% min. |
| Cantidad | 5 kg |
| Forma física | Gránulos |
| Nombre IUPAC | (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamida-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-ácido 5-oxopentanoico |