Learn More
Tamices moleculares, 4A, microesferas de 3-5 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387455
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5000 g
Código de producto. 11387455
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05466.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Molecular sieves, 4A, 3-5 mm (0.12-0.20in) beads are useful in general gas drying applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70955-01-0
Fórmula molecular C20H25FN2O8
Peso molecular (g/mol) 440.42
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorofenil)propanoil]amino]-5-metoxi-4-metoxicarbonil-3-metil-5-oxopentanoico
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves, 4A
Nombre de nota 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.