Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Molecular sieves, 3Å |
| Color | Blanco |
| Densidad | >2g/cm3 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Tamaño de poro | 3Å |
| Cantidad | 1 kg |
| Forma física | polvo |
| Punto de fusión | >400°C |
| Fórmula lineal | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Mostrar más |