Learn More
Tamices moleculares 3A, deuterados, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4229045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11946971 5 g 5 g
11936971 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11946971
Marca: Thermo Scientific Acros 432150050
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 3A, deuterated
Color Beige
Pureza isotópica 99.8% min. (atom D)
Cantidad 5 g
Forma física Gránulos