Learn More
Tamices moleculares 3A, deuterados, Thermo Scientific™
Código de producto. 11936971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936971 25 g 25 g
11946971 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432150250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 3A, deuterated
Color Beige
Pureza isotópica 99.8% min. (atom D)
Cantidad 25 g
Forma física Gránulos