Learn More
Tamices moleculares 3A, malla 4-8, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-44812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104220 500 g Frasco de vidrio 500 g
10792621 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10104220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197245000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Agente desecante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308080-99-1
Fórmula molecular AlNaO6Si2
Peso molecular (g/mol) 202.135
Número MDL MFCD00131613
Clave InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
Nombre IUPAC aluminio; sodio; dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular sieves 3A
Color Beige
Nombre de nota 4 to 8 mesh
Densidad bruta 700 to 800g/L
Envase Frasco de vidrio
Agua residual 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Adsorción de agua 20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
Cantidad 500 g
Forma física Gránulos
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.